Stampa…

Propilene ossido 99.5%, extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

220160010 220160050 220160025
ACRO220160010EA 59.1 EUR
ACRO220160010 ACRO220160050 ACRO220160025
Propilene ossido 99.5%, extra puro
Ossido di propilene
Formula: C₃H₆O
Punto di ebollizione: 34 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: –37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005126
CAS Number: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR