Stampa…
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo 99.8%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 21.1 EUR
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo 99.8%
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
Formula: C₁₅H₂₄O
Punto di ebollizione: 265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 69…71 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011644
CAS Number: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
Visualizza i codici
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)