Stampa…

Alluminio ossido 99.7+%, extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 61.9 EUR
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Alluminio ossido 99.7+%, extra puro
Alluminio ossido
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2977 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2030 °C
Densità: 3,97 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR