Stampa…

Sodio ioduro 99.999% (trace metals basis), extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril

212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 66.6 EUR
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Sodio ioduro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Sodio ioduro
Formula: NaI
Punto di ebollizione: 1300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 661 °C
Densità: 3,66 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR