Stampa…

Calcio cloruro diidrato 99+% per analisi

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

207780010 207780025 207780100
ACRO207780010EA 44.8 EUR
ACRO207780010 ACRO207780025 ACRO207780100
Calcio cloruro diidrato 99+% per analisi
Calcio cloruro diidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR