Stampa…

Sodio perossido 96%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Sodio perossido

207700250 207701000 207705000 207700025
ACRO207700250EA 39 EUR
ACRO207700250 ACRO207701000 ACRO207705000 ACRO207700025
Sodio perossido 96%
Perossido di sodio
Formula: Na₂O₂
Punto di fusione: 460 °C (dec.)
Densità: 2,8 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003497
CAS Number: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR