Stampa…
Florisil® 60-100 mesh per cromatografia su colonna
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acido silicico sale di magnesio, attivo, Acido silicico sale di magnesio, Florisil
205450010 205452500 205455000 205450050
ACRO205450010EA 348 EUR
ACRO205450010 ACRO205452500 ACRO205455000 ACRO205450050
Florisil® 60-100 mesh per cromatografia su colonna
Silicato di magnesio
Formula: MgO₃Si
Peso molecolare: 100.38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Particle size 6.9 % (140 mesh) typical