Stampa…

Isopropilato di alluminio 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 60 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Isopropilato di alluminio 98%
Isopropilato di alluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Punto di ebollizione: 125…130 °C (38 mmHg)
Punto di fusione: 129…136 °C
Densità: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008870
CAS Number: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR