Stampa…

5-Bromopyrimidine 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

204300250 204301000
ACRO204300250EA 58 EUR
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂
Punto di ebollizione: 168 °C (727 mmHg)
Punto di fusione: 69…73 °C
MDL Number: MFCD00006117
CAS Number: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR