Stampa…

Metile silicato 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Tetramethyl orthosilicate

203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 27.8 EUR
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Metile silicato 99%
Metile silicato
Formula: C₄H₁₂O₄Si
Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008341
CAS Number: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR