Stampa…

Sodio nitrito 99% contains an anticaking reagent, extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 72.1 EUR
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Sodio nitrito 99% contains an anticaking reagent, extra puro
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 271 °C
Densità: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
UN: 1500
ADR: 5.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR