Stampa…

Mercurio 99.999% Trace metals basis

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

193480500 193482500
ACRO193480500EA 42.7 EUR
ACRO193480500 ACRO193482500
Mercurio 99.999% Trace metals basis
Mercurio
Formula: Hg
Peso molecolare: 200.59 g/mol
Punto di ebollizione: 356.5
Punto di fusione: –38.9 °C
Densità: 13.54 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011035
CAS Number: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR