Stampa…

Mercurio (II) bromuro 99+%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

190491000 190495000
ACRO190491000EA 106 EUR
ACRO190491000 ACRO190495000
Mercurio (II) bromuro 99+%
Mercurio (II) bromuro
Formula: Br₂Hg
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 236 °C
Densità: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011040
CAS Number: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR