Stampa…

3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

184730010 184730050
ACRO184730010EA 44.3 EUR
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Punto di fusione: 226…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012858
CAS Number: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR