Stampa…

Fluorescina sale sodico, puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

173241000 173245000 173240025
ACRO173241000EA 56 EUR
ACRO173241000 ACRO173245000 ACRO173240025
Fluorescina sale sodico, puro
Fluorescina sale sodico
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Punto di fusione: 320 °C
Densità: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167039
CAS Number: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Orange-red to green-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 488 to 491 nm (in buffer pH 8)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.2 to 1.7
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR