Stampa…

2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

172020500 172020050
ACRO172020500EA 91.5 EUR
ACRO172020500 ACRO172020050
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formula: C₈H₈N₂OS
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…169 °C
MDL Number: MFCD00005787
CAS Number: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
UN: 2811

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR