Stampa…

Acido p-toluensolfonico monoidrato 97.5%, puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

171780010 171780025 171785000 171780050
ACRO171780010EA 62.7 EUR
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000 ACRO171780050
Acido p-toluensolfonico monoidrato 97.5%, puro
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Punto di fusione: 100…108 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR