Stampa…

3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

167530050 167530250 167531000
ACRO167530050EA 51.4 EUR
ACRO167530050 ACRO167530250 ACRO167531000
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Formula: C₉H₁₁NO₄
Punto di fusione: 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002598
CAS Number: 59-92-7
EINECS: 200-445-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR