Stampa…

Metanolo-D4 99.5 atom % D per spettroscopia NMR

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Alcol denaturato-D4, Alcool metilico-D4

166350050 166350100 166350500
ACRO166350050EA 95.3 EUR
ACRO166350050 ACRO166350100 ACRO166350500
Metanolo-D4 99.5 atom % D per spettroscopia NMR
Metanolo-D4
Formula: D₃COD
Punto di ebollizione: 65,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044637
CAS Number: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR