Stampa…

1,1'-Carbonyldiimidazole 97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 45.4 EUR
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonyldiimidazole 97%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formula: C₇H₆N₄O
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005286
CAS Number: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR