Stampa…
Propilene ossido 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
149620010 149620025
ACRO149620010EA 48.5 EUR
ACRO149620010 ACRO149620025
Propilene ossido 99%, puro
Ossido di propilene
Formula: C₃H₆O
Punto di ebollizione: 34,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: –37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005126
CAS Number: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %