Stampa…

Cinnamolo ≥98% (trans-isomers)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

148520050 148521000 148522500 148525000
ACRO148520050EA 23.5 EUR
ACRO148520050 ACRO148521000 ACRO148522500 ACRO148525000
Cinnamolo ≥98% (trans-isomers)
Cinnamolo
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31…35 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002921
CAS Number: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light yellow Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 35 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR