Stampa…

Ftalimide 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Phthalic acid imide

131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 45 EUR
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Ftalimide 99%
Ftalimide
Formula: C₈H₅NO₂
Punto di ebollizione: 366 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: >233,5 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005881
CAS Number: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR