Stampa…

Acido fenilacetico 98.5%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

130280050 130285000 130280025
ACRO130280050EA 25.5 EUR
ACRO130280050 ACRO130285000 ACRO130280025
Acido fenilacetico 98.5%
Acido fenilacetico
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75…78 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004313
CAS Number: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR