Stampa…

2-Nitrobenzaldeide 99+%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

128400250 128401000 128405000
ACRO128400250EA 51.7 EUR
ACRO128400250 ACRO128401000 ACRO128405000
2-Nitrobenzaldeide 99+%
2-Nitrobenzaldeide
Formula: C₇H₅NO₃
Peso molecolare: 151.12 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 41…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007132
CAS Number: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Yellow Powder or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR