Stampa…

Sodio idrogeno solfato monoidrato 99% per analisi

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

125000025 125000100 125005000
ACRO125000025EA 138 EUR
ACRO125000025 ACRO125000100 ACRO125005000
Sodio idrogeno solfato monoidrato 99% per analisi
Sodio idrogeno solfato monoidrato
Formula: NaHSO₄·H₂O
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149210
CAS Number: 10034-88-5
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR