Stampa…

Bromuro di benzile 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 56.3 EUR
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
Bromuro di benzile 98%
Bromuro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Br
Punto di ebollizione: 199 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,43 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000172
CAS Number: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01130

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR