Stampa…

3-Aminopropan-1-olo 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

104465000 104460050 104460025
ACRO104465000EA 76.8 EUR
ACRO104465000 ACRO104460050 ACRO104460025
3-Aminopropan-1-olo 99%
3-Aminopropan-1-olo
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 187…188 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 10…12 °C
Densità: 0,982 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008223
CAS Number: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR