Stampa…

Tween® 20 (Polysorbate) per biologia molecolare

Fornitore: PanReac AppliChem

Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate

A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 68.2 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) per biologia molecolare
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR