Stampa…
L-Arginina cloridrato
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: (S)-(+)-Arginina cloridrato, L(+)-Arginina cloridrato
A1700.1000
A1700.1000EA 203 EUR
A1700.1000
L-Arginina cloridrato
L-Arginina cloridrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Punto di fusione: 218 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064550
CAS Number: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785