Stampa…
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16863.0B A16863.30
A16863.0BEA 64.6 EUR
A16863.0B A16863.30
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99%
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
Purity: 99% CAS No.: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Formula Weight: 220.36 Flash Point: 127°(260°F) Odour: Mild Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 1911640 Merck Reference: 14,1548 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011644
Formula: C₁₅H₂₄O
Punto di ebollizione: 264…265 °C
Punto di fusione: 69…72 °C
Densità: 1,048
Flash Pt: 127 °C (260 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011644
CAS Number: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1548