Stampa…
Mercurio (II) ossido, red 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16157.0B A16157.18 A16157.30
A16157.0BEA 322 EUR
A16157.0B A16157.18 A16157.30
Mercurio (II) ossido, red 99%
Mercurio (II) ossido
Purity: 99% CAS No.: 21908-53-2 Molecular Formula: HgO Formula Weight: 216.59 Odour: Odourless Melting Point: ca 500° dec. UN No.: 1641 MDL No.: MFCD00011045
Formula: HgO
Peso molecolare: 216.59 g/mol
Punto di fusione: ∼ 500 °C (dec.)
Densità: 11.14
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011045
CAS Number: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,5882