Stampa…

Sinapic acid ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A15676.03 A15676.06 A15676.14
A15676.03EA 32.5 EUR
A15676.03 A15676.06 A15676.14
Sinapic acid ≥98%
Sinapic acid

Purity: 98% CAS No.: 530-59-6 Molecular Formula: C11H12O5 Formula Weight: 224.21 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 2130006

Formula: C₁₁H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004401
CAS Number: 530-59-6
EINECS: 208-487-3

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR