Stampa…

4-Hydroxyphthalic acid ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A15091.06 A15091.14 A15091.22
A15091.06EA 108 EUR
A15091.06 A15091.14 A15091.22
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
4-Hydroxyphthalic acid

Purity: 98% CAS No.: 610-35-5 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00013984

Formula: C₈H₆O₅
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013984
CAS Number: 610-35-5
EINECS: 210-221-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR