Stampa…

2-Fluorobenzonitrile ≥99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: o-Fluorobenzonitrile

A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
A14375.18EA 132 EUR
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
2-Fluorobenzonitrile ≥99%
2-Fluorobenzonitrile

Purity: 99% CAS No.: 394-47-8 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Almond-like Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 2042184 MDL No.: MFCD00001773

Formula: C₇H₄FN
Peso molecolare: 121.11 g/mol
Punto di ebollizione: 196…198 °C
Punto di fusione: 35…37 °C
Densità: 1.138
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001773
CAS Number: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR