Stampa…

Diacetile ≥99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: 2,3-Butanedione

A14217.09 A14217.22 A14217.36
A14217.09EA 30.8 EUR
A14217.09 A14217.22 A14217.36
Diacetile ≥99%
Diacetile

Purity: 99% CAS No.: 431-03-8 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Sweet Melting Point: -3° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 605398 Merck Reference: 14,2966 UN No.: 2346 MDL No.: MFCD00008756

Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86.09 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0.983
Flash Pt: 10 °C (50 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008756
CAS Number: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02985

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR