Stampa…
DL-Tyrosine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
A13740.09 A13740.18 A13740.30
A13740.09EA 35.6 EUR
A13740.09 A13740.18 A13740.30
DL-Tyrosine ≥98%
DL-Tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 556-03-6 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 515881 Merck Reference: 14,9839 MDL No.: MFCD00063074
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 325 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063074
CAS Number: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 14,9839