Stampa…

Geraniol ≥97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol

A13736.0B A13736.18 A13736.30
A13736.0BEA 351 EUR
A13736.0B A13736.18 A13736.30
Geraniol ≥97%
Geraniol

Purity: 97% CAS No.: 106-24-1 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Floral Melting Point: -15° Boiling Point: 114-115°/12mm Beilstein Reference: 1722456 Merck Reference: 14,4403 MDL No.: MFCD00002917

Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154.25 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0.884
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002917
CAS Number: 106-24-1
EINECS: 203-377-1

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR