Stampa…

9,10-Dichloroanthracene ≥97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A12823.06 A12823.14
A12823.06EA 53 EUR
A12823.06 A12823.14
9,10-Dichloroanthracene ≥97%
9,10-Dichloroanthracene

Purity: 97% CAS No.: 605-48-1 Molecular Formula: C14H8Cl2 Formula Weight: 247.12 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 1912108

Formula: C₁₄H₈Cl₂
Punto di ebollizione: 366 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210…215 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001246
CAS Number: 605-48-1
EINECS: 210-087-9

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR