Stampa…

Dimetil gliossima ≥99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime

A12810.0E A12810.22 A12810.36
A12810.0EEA 662 EUR
A12810.0E A12810.22 A12810.36
Dimetil gliossima ≥99%
Dimetil gliossima

Purity: 99% CAS No.: 95-45-4 Molecular Formula: C4H8N2O2 Formula Weight: 116.12 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 506731 Merck Reference: 14,3246 MDL No.: MFCD00002117

Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Punto di ebollizione: 53 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.)
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,3246

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR