Stampa…

1-Octene ≥97%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

A11146.0F A11146.AP
A11146.0FEA 113 EUR
A11146.0F A11146.AP
1-Octene ≥97%
1-Octene

Purity: 97+% CAS No.: 111-66-0 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 21°(70°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Petroleum-like Melting Point: -102° Boiling Point: 122-123° Beilstein Reference: 1734497 Merck Reference: 14,1764 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009548

Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112.22 g/mol
Punto di ebollizione: 122…123 °C
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 0.715
Flash Pt: 21 °C (70 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009548
CAS Number: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01770

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR