Stampa…
Acrilamide, crystallized_4
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enamide
A1090.0500
A1090.0500EA 355 EUR
A1090.0500
Acrilamide, crystallized_4
Acrilamide
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71.08 g/mol
Punto di ebollizione: 232
Punto di fusione: 84.5
Densità: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008032
CAS Number: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM