Stampa…

Metile salicilato ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate

A10578.0E A10578.30 A10578.36
A10578.0EEA 112 EUR
A10578.0E A10578.30 A10578.36
Metile salicilato ≥98%
Metile salicilato

Purity: 98% CAS No.: 119-36-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5360 Odour: Characteristic Melting Point: -9° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 971516 Merck Reference: 14,6120 MDL No.: MFCD00002214

Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 224 °C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 1.180
Flash Pt: 99 °C (210 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002214
CAS Number: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR