Stampa…
N-Clorosuccinimide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10310.30 A10310.0B A10310.18
A10310.30EA 49.4 EUR
A10310.30 A10310.0B A10310.18
N-Clorosuccinimide ≥98%
N-Clorosuccinimide
Purity: 98% CAS No.: 128-09-6 Molecular Formula: C4H4ClNO2 Formula Weight: 133.53 Physical Form: Powder Density: 1.65 Appearance: White Odour: Chlorine-like Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 113915 Merck Reference: 14,2164 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005511
Regioselective chlorination and oxidizing reagent
Formula: C₄H₄ClNO₂
Punto di ebollizione: 216,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 146…150 °C
Densità: 1,65
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005511
CAS Number: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2164