Stampa…

Propil 4-idrossibenzoato ≥99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A10180.30 A10180.0B A10180.0I
A10180.30EA 45.7 EUR
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
Propil 4-idrossibenzoato ≥99%
Propil 4-idrossibenzoato

Purity: 99+% CAS No.: 94-13-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 1103245 Merck Reference: 14,7866 MDL No.: MFCD00002354

Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…99 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C (356 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002354
CAS Number: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,7866

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR