Stampa…

Anisolo, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo


M-Clarity™ quality level = MQ100

96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 68.7 EUR
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anisolo, Supelco®
Anisolo
Formula: C₇H₈O
Punto di ebollizione: 154 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008354
CAS Number: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR