Stampa…
VWR®, Integratori per terreni di coltura disidratati
Fornitore: VWR Chemicals
602730ZLEA 186 EUR
602730ZL 968130NL 968290NL 928010NL 928020NL 928030NL 928090NL 928110OL 928140NL 928150NL 928170OL 928180NL 928190NL 928200NL 928230NL 928240OL 928250NL 928260NL 928280NL 928320NL 928330NL 928350NL 928360NL 928370NL 928380NL 928390NL 928300NL 928340NL 303570ZK 335032ZF 928460NL 928080NL 928240NL 355070ZF 928620NL 928860NL 84721.0002 928050NL 928510NL
VWR®, Integratori per terreni di coltura disidratati
Terreni per microbiologia Additivi e supplementi per microbiologia
L'isolamento di microorganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati garantisce una preparazione dei terreni ottimale e standardizzata e prestazioni ottimizzate.
  • Nessun rilascio di agenti tossici in forma di aerosol all'apertura
  • I volumi standard rendono la preparazione più semplice
  • Pratici tappi a vite
  • Possono essere conservati a temperatura ambiente