Stampa…
Methyl tridecanoate, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
91558-5ML
91558-5MLEA 229 EUR
91558-5ML
Methyl tridecanoate, Supelco®
Methyl tridecanoate
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Peso molecolare: 228.38 g/mol
Punto di ebollizione: 290
Punto di fusione: 5.5
Densità: 0.864 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008977
CAS Number: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324c85267054efe393f254586ab27221a8e878e3&vid=0536e12a64753d922a72d42f8d10c9fb51d57a19&prid=web&clid=SAPDAM