Stampa…
Acetato di isopropile, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Isopropile acetato
M-Clarity™ quality level = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 180 EUR
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Acetato di isopropile, Supelco®
Acetato di isopropile
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102.13 g/mol
Punto di ebollizione: 85
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008877
CAS Number: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM