Stampa…

Sodio perclorato monoidrato 99,0 HPLC, Fluka™

Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo

Synonyms: Perchloric acid sodium salt

89152-250G
89152-250GEA 257.14 EUR
89152-250G
Sodio perclorato monoidrato 99,0 HPLC, Fluka™
Perclorato di sodio monoidrato
Formula: NaClO₄·H₂O
Peso molecolare: 140.46 g/mol
Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento)
Punto di fusione: 469 °C (anidr.)
Densità: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149164
CAS Number: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 99.0 - 101.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR